Imprimer
Acétonitrile 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
84533.550EA 0 EUR
84533.550 84533.460 84533.950
Acétonitrile 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,02 %