Imprimer
2-Bromo-4-fluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
A12792.06 A12792.14 A12792.22
A12792.06EA 46.1 EUR
A12792.06 A12792.14 A12792.22
2-Bromo-4-fluorotoluène ≥98%
2-Bromo-4-fluorotoluène
Purity: 98+% CAS No.: 1422-53-3 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1859038 MDL No.: MFCD00040828
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 1.526
Point éclair: 64 °C (147 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040828
Numéro CAS: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0