Imprimer

4-Bromo-2-fluorotoluène ≥99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene

A15891.06 A15891.14 A15891.22
A15891.06EA 34.3 EUR
A15891.06 A15891.14 A15891.22
4-Bromo-2-fluorotoluène ≥99%
4-Bromo-2-fluorotoluène

Purity: 99% CAS No.: 51436-99-8 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 66-68°/8mm Beilstein Reference: 1859028 MDL No.: MFCD00013551

Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C (8 mmHg)
Densité: 1.492
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013551
Numéro CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR