α-Bromo-m-fluorotoluène 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆BrF Point d'ébullition: 88 °C (20 mmHg) Densité: 1,541 g/cm³ Point éclair: 61 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000340 Numéro CAS: 456-41-7 EINECS: 207-263-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |