Imprimer
α-Bromo-2,6-difluorotoluène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 95.4 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluène 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
Point de fusion: 51…55 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000329
Numéro CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %