Imprimer
α-Bromo-2,5-difluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
B20752.09 B20752.18 B20752.88
B20752.09EA 115 EUR
B20752.09 B20752.18 B20752.88
α-Bromo-2,5-difluorotoluène ≥98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 85117-99-3 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Refractive Index: 1.5260 Beilstein Reference: 7089248 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009897
Formule: C₇H₅BrF₂
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,609
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009897
Numéro CAS: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III