Imprimer
Acide 4-bromo-m-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-bromo-3-méthylbenzoïque
A14302.06 A14302.14
A14302.06EA 90.1 EUR
A14302.06 A14302.14
Acide 4-bromo-m-toluique ≥98%
Acide 4-bromo-m-toluique
Purity: 98% CAS No.: 7697-28-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 215-218° Beilstein Reference: 2356649
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 215…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039526
Numéro CAS: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7