Acide 3-bromo-p-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7697-26-9
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 1936510
MDL No.: MFCD00002488
Formule:
C₈H₇BrO₂ Point de fusion: 206…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002488 Numéro CAS: 7697-26-9 EINECS: 231-712-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |