Imprimer
1-Bromo-4-éthylbenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13013.09 A13013.18 A13013.30
A13013.09EA 56.7 EUR
A13013.09 A13013.18 A13013.30
1-Bromo-4-éthylbenzène ≥99%
1-Bromo-4-éthylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 1585-07-5 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1856989 MDL No.: MFCD00000111
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: –43,5 °C
Densité: 1,341
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000111
Numéro CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8