4-tert-Butyl-1-bromobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 3972-65-4
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1859117
MDL No.: MFCD00000108
Formule:
C₁₀H₁₃Br Point d'ébullition: 231…232 °C Point de fusion: 15…16 °C Densité: 1,229 Point éclair: 97 °C (206 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000108 Numéro CAS: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |