Imprimer
Colonnes HPLC, Accucore™ HILIC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17526-012105 17526-013005 17526-014005 17526-052130 17526-102130 17526-152130 17526-153030 17526-154630
554-1957EA 0 EUR
554-1957 554-1958 554-1959 554-1933 554-1936 554-1939 554-1940 554-1941
Colonnes HPLC, Accucore™ HILIC
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes offrent une meilleure rétention des analytes polaires et hydrophiles. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de chage élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.
  • Contre-pressions plus basses
  • Sélectivité alternative à la C18 sans appariement d'ions ni dérivation
  • Sensibilité accrue pour la détection par MS
Rugged 2.6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The HILIC stationary phase provides alternative selectivity to C18 without ion-pairing or derivatization. The without ion-pair or derivatization used with Accucore HILIC phases ensure efficient desolvation in ESI MS detection and improved sensitivity. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Informations de commande: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm ID require the 1 mm UNIGUARD Holder (10046-746), 2.1/3 mm ID require the 2/3 mm UNIGUARD Holder (10046-748) and 4/4.6mm ID require the 4/4.6 mm UNIGUARD Holder (10046-744)