Imprimer
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Epsilon™
Fournisseur: Contec
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Amplitude™ Epsilon™
CONTAMEP0001EA 646 EUR
CONTAMEP0001 CONTAMEP0002
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Epsilon™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Cette lingette est faite d'une cellulose bleue de qualité spéciale et de polyester, et est très nettoyante et absorbante.
  • La couleur bleue résistante permet de les différencier
  • Faibles niveaux de particules et de substance extractibles
  • Résistantes et durables
La cellulose utilise une couleur résistante pour éviter les bavures. Cette lingette est donc idéale pour les zones humides nécessitant d'absorber et de nettoyer les éclaboussures, ainsi que pour servir de matériau de surface de travail absorbant à faible nombre de particules.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6, M4.5.
Couleur: Bleu
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.