Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Strips of 8 PCR tubes with attached caps, 0,2 ml, Amplitube™
TubesTubes PCR
PP
Can be used with eight-channel hand-held pipettors
Choice of colourless and four non-cytotoxic and non-metallic colours
The cap has an integral seal preventing contamination with surface of lid
This more convenient 0,2 ml tube strip incorporates individually attached caps. No need to carry two separate components in inventory. The strip includes 8 integral 0,2 ml tubes with ultra-thin sidewalls and bottoms for more uniform and efficient temperature transfer. This PCR reaction strip is available with either flat (needle pierceable) or dome-topped individually attached hinged caps. While easily opened and closed with one hand, their positive sealing will fully protect the contents from evaporation during the whole thermal cycle.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.