Imprimer
α,3-Dibromotoluène 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
181780050 181780250
ACRO181780050EA 50.1 EUR
ACRO181780050 ACRO181780250
α,3-Dibromotoluène 95%
α,3-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
Point d'ébullition: 130 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 37…42 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000176
Numéro CAS: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %