Imprimer
Tétrachloroéthylène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TétrachloroethenePerchloréthylèneEthylène tétrachlorure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
15889-10ML-FEA 231 EUR
15889-10ML-F
Tétrachloroéthylène, Supelco®
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Poids moléculaire: 165,83 g/mol
Point d'ébullition: 121,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09332
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/79/26653279.jpg