Imprimer
Acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 103 EUR
8.43872.0010 8.43872.0005
Acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₃
Poids moléculaire: 184.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060353
Numéro CAS: 452-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 184.16 g/mol