Imprimer
4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methylphenylboronic acid neopentyl ester, 5,5-Dimethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborinane, 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
L19563.03 L19563.06
L19563.03EA 40.1 EUR
L19563.03 L19563.06
4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥99%
4-Methylphenylboronic acid neopentyl glycol ester
Purity: 99% CAS No.: 380481-66-3 Molecular Formula: C12H17BO2 Formula Weight: 204.08 Melting Point: 93-95° MDL No.: MFCD03788728
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788728
Numéro CAS: 380481-66-3