Imprimer
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Phenethylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
L19530.03 L19530.MD
L19530.03EA 113 EUR
L19530.03 L19530.MD
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester ≥99%
2-Phenylethylboronic acid pinacol ester
Purity: 99% CAS No.: 165904-22-3 Molecular Formula: C14H21BO2 Formula Weight: 232.13 Refractive Index: 1.4860 Melting Point: 31-33° Boiling Point: 70-80° Beilstein Reference: 8258927 MDL No.: MFCD03788721
Formule: C₁₄H₂₁BO₂
Poids moléculaire: 232.13 g/mol
Point d'ébullition: 70…80 °C
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788721
Numéro CAS: 165904-22-3