Imprimer
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
L19153.03 L19153.06
L19153.03EA 86.7 EUR
L19153.03 L19153.06
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97%
Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 22893-39-6 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 2053702
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631471
Numéro CAS: 22893-39-6