Imprimer
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Bromophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
L17455.03 L17455.06
L17455.03EA 34 EUR
L17455.03 L17455.06
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
4-Bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester
Purity: 98+% CAS No.: 183677-71-6 Molecular Formula: C11H14BBrO2 Formula Weight: 268.95 Melting Point: 109-111° MDL No.: MFCD01318105
Formule: C₁₁H₁₄BBrO₂
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318105
Numéro CAS: 183677-71-6