Imprimer
3-Penten-2-one tech. 85%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pent-3-en-2-one
L13031.03 L13031.06
L13031.03EA 47.6 EUR
L13031.03 L13031.06
3-Penten-2-one tech. 85%, grade Technique
3-Penten-2-one
Purity: 85% CAS No.: 625-33-2 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4355 Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 119-121° Beilstein Reference: 1633505 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00009290
Formule: C₅H₈O
Poids moléculaire: 84.12 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C
Densité: 0.862
Point éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009290
Numéro CAS: 625-33-2
EINECS: 210-888-3
UN: 1992
ADR: 3 II