Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy(3,5-diméthoxyphényl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 192182-54-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD03095127
Formule:
C₈H₁₁BO₄ Poids moléculaire: 181.98 g/mol Point de fusion: 205…207 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095127 Numéro CAS: 192182-54-0 |