2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1054483-78-1
Molecular Formula: C11H16BNO3
Formula Weight: 221.06
MDL No.: MFCD06795671
Formule:
C₁₁H₁₆BNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06795671 Numéro CAS: 1054483-78-1 |