Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
H28557.06 H28557.MD H28557.03
H28557.06EA 541 EUR
H28557.06 H28557.MD H28557.03
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% Molecular Formula: C16H25BO3 Formula Weight: 276.19 MDL No.: MFCD09953503
Formule: C₁₆H₂₅BO₃
Poids moléculaire: 276.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953503
Numéro CAS: 1073371-72-8