Imprimer
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H28208.06 H28208.03
H28208.06EA 234 EUR
H28208.06 H28208.03
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 171364-82-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 MDL No.: MFCD03093897
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093897
Numéro CAS: 171364-82-2