Imprimer
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
H27836.06 H27836.03
H27836.06EA 270 EUR
H27836.06 H27836.03
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 269409-70-3 Molecular Formula: C12H17BO3 Formula Weight: 220.07 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD02093756
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
Poids moléculaire: 220.08 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093756
Numéro CAS: 269409-70-3