6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1034297-69-2
Molecular Formula: C12H18BNO3
Formula Weight: 235.09
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06798266
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₃ Point de fusion: 68…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06798266 Numéro CAS: 1034297-69-2 |