Imprimer
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27179.03 H27179.06
H27179.03EA 125 EUR
H27179.03 H27179.06
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 458532-86-0 Molecular Formula: C11H15BFNO2 Formula Weight: 223.06 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD06798253
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798253
Numéro CAS: 458532-86-0