Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 17257-71-5
Molecular Formula: C10H9F3O3
Formula Weight: 234.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₉F₃O₃ Poids moléculaire: 234.17 g/mol Point d'ébullition: 105…107 °C (1 mmHg) Point de fusion: 43…45 °C Densité: 1.344 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00064200 Numéro CAS: 17257-71-5 EINECS: 241-292-1 |