Imprimer
Acide 4-méthyl-2-penténoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22639.09 B22639.18
B22639.09EA 43.7 EUR
B22639.09 B22639.18
Acide 4-méthyl-2-penténoïque ≥98%
Acide 4-méthyl-2-penténoïque
Purity: 98+% CAS No.: 10321-71-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4485 Odour: Unpleasant Boiling Point: 212° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00043804
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 212 °C
Densité: 0,959
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043804
Numéro CAS: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III