Imprimer
Acide 2-méthyl-2-penténoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16587.09 A16587.18 A16587.30
A16587.09EA 37.4 EUR
A16587.09 A16587.18 A16587.30
Acide 2-méthyl-2-penténoïque ≥99%
Acide 2-méthyl-2-penténoïque
Purity: 99% CAS No.: 3142-72-1 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 107°(225°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 120°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002655
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 120 °C (20 mmHg)
Densité: 0,978
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002655
Numéro CAS: 3142-72-1
EINECS: 221-552-0
UN: 3265
ADR: 8,III