Imprimer
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367600010 367600050
ACRO367600010EA 79.8 EUR
ACRO367600010 ACRO367600050
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 205.06 g/mol
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03084758
Numéro CAS: 329214-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
GC ≥96.0 %