Imprimer
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010 367510050
ACRO367510010EA 176 EUR
ACRO367510010 ACRO367510050
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 205.06 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319051
Numéro CAS: 181219-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %