Imprimer
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
366430010 366430050
ACRO366430010EA 68 EUR
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 229.09 g/mol
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093897
Numéro CAS: 171364-82-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %