Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
Formule:
C₁₀H₉F₃O₃ Poids moléculaire: 234.17 g/mol Point d'ébullition: 116…118 °C (1.5 mmHg) Point de fusion: 46…49 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004184 Numéro CAS: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | +71° to +74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |