Imprimer
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène 90% tech. stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
128080050 128085000 128080025
ACRO128080050EA 32.3 EUR
ACRO128080050 ACRO128085000 ACRO128080025
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène 90% tech. stabilisé
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 165 °C (760 mmHg)
Densité: 0,795 g/cm³
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008908
Numéro CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.789 to 0.800 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer ≤0.15 % alpha-Tocopherol