α,2-Dibromotoluène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆Br₂ Point d'ébullition: 129 °C (19 mmHg) Point de fusion: 29…32 °C Densité: 1,881 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000173 Numéro CAS: 3433-80-5 EINECS: 222-334-8 UN: 2923 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |