2,5-Dibromotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 615-59-8
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formule:
C₇H₆Br₂ Point d'ébullition: 106…108 °C (10 mmHg) Point de fusion: 5…6 °C Densité: 1,813 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000090 Numéro CAS: 615-59-8 EINECS: 210-437-0 |