Imprimer
Benzyle bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01815.2500 8.01815.9022
8.01815.2500EA 0 EUR
8.01815.2500 8.01815.9022
Benzyle bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzyle bromure
Formule: (C₆H₅)CH₂Br
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,438 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000172
Numéro CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1 (8),II
Indice Merck: 13,01130
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -4 °C
Molar Mass 171.03 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5752 (20 °C, 589 nm)
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)