Benzyle bromure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Bromotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 100-39-0
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.438
Refractive Index: 1.5750
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -4°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 385801
Merck Reference: 14,1128
UN No.: 1737
MDL No.: MFCD00000172
Formule:
(C₆H₅)CH₂Br Point d'ébullition: 198…199 °C Point de fusion: –4 °C Densité: 1,438 Point éclair: 87 °C (189 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000172 Numéro CAS: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN: 1737 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,1128 |