Benzyle bromure 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
α-Bromotoluène
Formule:
(C₆H₅)CH₂Br Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa) Point de fusion: –2 °C Densité: 1,43 g/cm³ Point éclair: 86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000172 Numéro CAS: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN: 1737 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,01130 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |