(3-Bromopropyl)benzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Formule:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Point d'ébullition: 219…220 °C Densité: 1,308 Point éclair: 101 °C (213 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000257 Numéro CAS: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |