Imprimer
1-Bromo-1-phényléthane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
A16839.14 A16839.22 A16839.36
A16839.14EA 67.9 EUR
A16839.14 A16839.22 A16839.36
1-Bromo-1-phényléthane ≥97%
1-Bromo-1-phényléthane
Purity: 97% CAS No.: 585-71-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: -65° Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 507210 MDL No.: MFCD00000139
Formule: C₆H₅CHBrCH₃
Poids moléculaire: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.356
Point éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000139
Numéro CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM