Imprimer
1-Phényl-1-propyne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Propynylbenzène
A14272.06 A14272.09
A14272.06EA 101 EUR
A14272.06 A14272.09
1-Phényl-1-propyne ≥98%
1-Phényl-1-propyne
Purity: 98% CAS No.: 673-32-5 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 1071474 MDL No.: MFCD00009272
Formule: C₆H₅CCCH₃
Point d'ébullition: 183…185 °C
Densité: 0,933
Point éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009272
Numéro CAS: 673-32-5
EINECS: 211-607-7