Imprimer
1-Butynylbenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11332.06 A11332.09 A11332.14
A11332.06EA 51.4 EUR
A11332.06 A11332.09 A11332.14
1-Butynylbenzène ≥98%
1-Butynylbenzène
Purity: 98% CAS No.: 622-76-4 Molecular Formula: C10H10 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 201-203° Beilstein Reference: 1903397 MDL No.: MFCD00039945
Formule: C₆H₅CCCH₂CH₃
Point d'ébullition: 201…203 °C
Densité: 0,918
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039945
Numéro CAS: 622-76-4
EINECS: 210-752-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17cdf9b8f5722cea121454f7911b1136ab5220eb&vid=f24728a39ae1c24ea94a9c5df978c473284cbc8c&prid=web&clid=SAPDAM