Imprimer
1,1-Diphényléthylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): asym. Diphenylethene, Ethene-1,1-diyldibenzene, asym. Diphenylethylene
A14434.09 A14434.14 A14434.22 A14434.30
A14434.09EA 64.7 EUR
A14434.09 A14434.14 A14434.22 A14434.30
1,1-Diphényléthylène ≥98%
1,1-Diphényléthylène
Purity: 98% CAS No.: 530-48-3 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.6065 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 270-271° Beilstein Reference: 1099062 Merck Reference: 14,3323 MDL No.: MFCD00008583
Formule: (C₆H₅)₂CCH₂
Point d'ébullition: 270…271 °C
Point de fusion: 5…7 °C
Densité: 1,023
Point éclair: 136 °C (276 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008583
Numéro CAS: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Indice Merck: 14,3323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef9e2a018fc6e0a147414e06d2cdd5b51e949db2&vid=23a75fa0969db1a09c065b9fced36b49bc2d26df&prid=web&clid=SAPDAM