2-Phénylpropène ≥99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 98-83-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -23°
Boiling Point: 166-169°
Beilstein Reference: 969405
UN No.: 2303
MDL No.: MFCD00008859
Formule:
C₉H₁₀ Point d'ébullition: 166…169 °C Point de fusion: –23 °C Densité: 0,909 Point éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008859 Numéro CAS: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |