Allylbenzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(C₆H₅)CH₂CHCH₂ Point d'ébullition: 156…157 °C (760 mmHg) Point de fusion: ? -40 °C Densité: 0,89 g/cm³ Point éclair: 33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008651 Numéro CAS: 300-57-2 EINECS: 206-095-7 UN: 3295 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5095 to 1.5135 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Appearance of solution | Clear colorless |
Related substances | ≤0.8 % (total impurities) |
pH | 4.0 to 6.0 |
Specific optical rotation | +33.7° to +36.0° (20°C, 589 nm) (on dried substance) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (on dried substance) |
Sulfates | ≤200 ppm |
Chlorides | ≤200 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |