Acide 4-vinylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1075-49-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 142°
Beilstein Reference: 2041130
MDL No.: MFCD00002569
Formule:
C₉H₈O₂ Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼142 °C Densité: 1,30 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002569 Numéro CAS: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |