Imprimer
Acide 4-vinylbenzoïque 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
294910010 294910050
ACRO294910010EA 98.1 EUR
ACRO294910010 ACRO294910050
Acide 4-vinylbenzoïque 96%
Acide 4-vinylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002569
Numéro CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in Methanol) Clear solution
Titration with NaOH ≥95 %